TASKI® Sprint 200 Pur-Eco E1b Mehrzweckreiniger
Lieferant: Diversey
7515239
DIVY7515239EA 31 EUR
DIVY7515239
TASKI® Sprint 200 Pur-Eco E1b Mehrzweckreiniger
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Alltagstauglicher Mehrzweckreiniger auf Alkoholbasis für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Hartoberflächen.
  • pH-neutral bei gebrauchsfertiger Verdünnung
  • Schnell wirkend, schnell trocknend
  • Basiert auf einer wirksamen Kombination aus Alkohol und Tensiden aus natürlichen, pflanzlichen Quellen, um die Umweltbelastung zu minimieren und eine sicherere Anwendung zu gewährleisten
  • Einheitlicher frischer Duft im gesamten Pur-Eco-Sortiment
Vorteile: Geeignet für die Anwendung auf wasserfesten harten Oberflächen, einschließlich Fenstern, Spiegeln,More Product Information