Desinfektionsmittel, amphoter, Tego 2001
Lieferant: Diversey
7517732
DIVY7517732EA 146 EUR
DIVY7517732
Desinfektionsmittel, amphoter, Tego 2001
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Tego 2001 ist eine konzentriertes Desinfektionsmittel nach mikrobizider Rezeptur. Ideal für Anwendungen an geöffneten Anlagen, sowie für Oberflächen in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, und in der Herstellung von Pharmazeutika und Kosmetika.
  • Mikrobizides, amphoteres System
  • Enthält 1-Alkyl-1,5-diazapentan in wässriger Lösung
  • Typische Dosierung: 1,0%ige v/v wässrige Lösung (50 ml in 5 Liter Wasser) bei Temperaturen bis zu 50 °C.
Standards: Bakterizid EN 1276, EN 1650.