MiniVaq CASE VACUUMISOLIERBOX, 15 Liter ist eine Vakuum-isoliertet Box für 72 Stunden Transporte. Sehr robustes Außendesign mit Aluminiumrahmen. Ausgestatte mit einem klappbarer Tragegriff am Deckel und verschließbaren, verplombaren Butterfly-Verschl 1 * 1 ST
Lieferant: DELTA T
MiniVaq CASE VACUUMISOLIERBOX, 15 Liter ist eine Vakuum-isoliertet Box für 72 Stunden Transporte. Sehr robustes Außendesign mit Aluminiumrahmen. Ausgestatte mit einem klappbarer Tragegriff am Deckel und verschließbaren, verplombaren Butterfly-Verschl 1 * 1 ST