Messbereich -40C bis +200C, Genauigkeit im Bereich +- 1C. Standard-Temperaturfühler 1 * 1 ST
Lieferant: TFA DOSTMANN
Messbereich -40C bis +200C, Genauigkeit im Bereich +- 1C. Standard-Temperaturfühler 1 * 1 ST