Externer Temperatur-Sensor Typ K EN 60584-1 Kabel ,,Glasseide/Glasseide 1000 mm Fühlerbeschreibung ,,Thermoknoten 1 mm t90 ,,3 Sekunden 1 * 1 ST
Lieferant: TFA DOSTMANN
Externer Temperatur-Sensor Typ K EN 60584-1 Kabel ,,Glasseide/Glasseide 1000 mm Fühlerbeschreibung ,,Thermoknoten 1 mm t90 ,,3 Sekunden 1 * 1 ST