Tauch/Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen u. pulvrigen Medien, Edelstahl, Messbereich: -40 bis +400 C, 120 x 3,5 mm 1 * 1 ST
Lieferant: TFA DOSTMANN
Tauch/Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen u. pulvrigen Medien, Edelstahl, Messbereich: -40 bis +400 C, 120 x 3,5 mm 1 * 1 ST