Kalibriergase
Lieferant: Dräger
6811132 6810687 6811647 6811130 6811131 6810391 6810394 3713477 6810387 6812106
DRAE6811132EA 454 EUR
DRAE6811132 DRAE6810687 DRAE6811647 DRAE6811130 DRAE6811131 DRAE6810391 DRAE6810394 DRAE3713477 DRAE6810387 DRAE6812106
Kalibriergase
Standards Umweltanalyse-Standards
Kalibriergas mit Stickstoff-Hintergrund in einem Einweg-Zylinder.
Bestellinformation: Es werden ein Druckregler und ein Zufuhrschlauch benötigt.