Gaswarnsystem, X-am® 5000
Lieferant: Dräger
8320000 6810881 6810883 6810885 6810889 6811525 6810882 6810884 6811410 6812950 6810888 6812370 6810890
DRAE8320000EA 0 EUR
DRAE8320000 DRAE6810881 DRAE6810883 DRAE6810885 DRAE6810889 DRAE6811525 DRAE6810882 DRAE6810884 DRAE6811410 DRAE6812950 DRAE6810888 DRAE6812370 DRAE6810890
Gaswarnsystem, X-am® 5000
Gas-Spürsysteme
Dieses Gaswarnsystem ohne Sensor misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe sowie Sauerstoff, gesundheitsschädliche Konzentrationen und organische Dämpfe.
  • Praktisches Format und geringes Gewicht sorgen für hohen Tragekomfort
  • Warnt zuverlässig vor Explosionsgefahren
  • Pumpe zur Verwendung des Messgeräts für das Freimessen von engen Räumen (optional)