Gaserkennungssystem, X-am® 5600
Lieferant: Dräger
8321050 6811960
DRAE8321050EA 935 EUR
DRAE8321050 DRAE6811960
Gaserkennungssystem, X-am® 5600
Gas-Spürsysteme
Ergonomisch gestaltet und ausgerüstet mit innovativer Infrarotsensor-Technologie. Das Dräger X-am® 5600 ist ein Mehrgasmessgerät für die Messung von bis zu sechs Gasen (verwendet duale Gassensoren). Ein bis vier Sensoren mit einem Infrarotsensor und drei XXS EC Sensoren können eingesetzt werden.
  • Praktisches und kompaktes Design, leicht zu transportieren
  • Verlässliche Warnungen im Falle von explosiven Dämpfen
  • Eine optionale, externe Pumpe dient als Lösung für Anwendungen bei Freigabemessungen von Tanks oder Schächten
Bestellinformation: Die Grundausstattung (DRAE8321050) wird ohne Sensoren ausgeliefert, es wird aber mindestens ein Sensor benötigt (Sensoren werden separat verkauft).
Lieferumfang: Ausgestattet mit integrierten Datenlogger, Support-CD, Hersteller- und Kalibrierzertifikaten.