Tragbares Eingasmessgerät, X-am® 5100
Lieferant: Dräger
8322750
DRAE8322750EA 934 EUR
DRAE8322750
Tragbares Eingasmessgerät, X-am® 5100
Gas-Spürsysteme
Das Eingasmessgerät ist konzipiert zum Einsatz z.B. bei der Herstellung von petrochemischen Erzeugnissen, beim aspetischen Verpacken oder beim Korrosionsschutz in Wasserkesseln und zum sicheren Umgang Fluorwasserstoff (HF), Salzäure (HCL), Wasserstoffperoxid (H₂O₂) oder Hydrazin.
  • Griffiges Handyformat, kompaktes Design für kontinuierliche, genaue und zuverlässige Messungen
  • Simple Handhabung: Zwei-Knopf-Bedienung und intuitive Menüführung
  • Unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen und elektromagnetische Strahlung
Betrieb wahlweise mit austauschbaren Alkali-Batterien oder mit im Gerät aufladbarem T4-NiMH-Akku.
Lieferumfang: Lieferung komplett mit integriertem Datenspeicher, Hersteller- und Kalibrierzertifikat.
Zu einem funktionsfähigen Gerät gehören eine Versorgungseinheit und ein Sensor (bitte separat bestellen).