Vollmaske mit Steckanschluss (RP) fürSauerstoffarbeitsgeräte Tramix und BG 4.Maskenkörper, Innenmaske undKopfbänderung aus Silikon Mit anti-kratzPolycarbonat-Sichtscheibe undScheibenwischer. Geprüft nach EN 136,mit CE-Zeichen. Zulassung für Bergbauun 1 * 1 ST
Lieferant: Dräger
Vollmaske mit Steckanschluss (RP) fürSauerstoffarbeitsgeräte Tramix und BG 4.Maskenkörper, Innenmaske undKopfbänderung aus Silikon Mit anti-kratzPolycarbonat-Sichtscheibe undScheibenwischer. Geprüft nach EN 136,mit CE-Zeichen. Zulassung für Bergbauun 1 * 1 ST