Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line XL, 600 mm Tiefe
Lieferant: DUPERTHAL
29-061469-505 29-061469-005 29-061469-405 29-061467-005 29-061467-405 29-061467-505
DUEH29-061469-505EA 2618.63 EUR
DUEH29-061469-505 DUEH29-061469-005 DUEH29-061469-405 DUEH29-061467-005 135-1906 DUEH29-061467-505
Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line XL, 600 mm Tiefe
Möbel Lagerschränke
Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schubladen für die Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen ausgestattet.
  • Leichtgängige Türen und Schubladen ermöglichen eine problemlose Einhand-Bedienung
  • Alle UTS ergo line Modelle sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet
  • Zwei Türtechniken verfügbar: die klassische oder die Push-to-Open-Flügeltürtechnik (die leichtgängigen Sicherheitstüren werden durch sanften Druck auf die Front geöffnet)
More Product Information