Sicherheitstrichter, Edelstahl
Lieferant: DUPERTHAL
3.80.001
DUEH3.80.001EA 93.4 EUR
DUEH3.80.001
Sicherheitstrichter, Edelstahl
Trichter Sicherheitstrichter
Stainless steel 1.4571, unpolished.
  • Wide mouth opening
  • Safe and easy filling