Sicherheits-Dosierkanne, Edelstahl
Lieferant: DUPERTHAL
3.88.110
DUEH3.88.110EA 849.49 EUR
DUEH3.88.110
Sicherheits-Dosierkanne, Edelstahl
Sicherheitsbehälter
Diese Dosierkanne aus Edelstahl 1.4571, unpoliert, mit Kunststoffschutzring, Teflondichtung ermöglicht sicheres Ausgießen und genaues Dosieren brennbarer Flüssigkeiten. Sie verfügt über einen selbstschließenden Dosierhahn oder normalen Hahn sowie ein manuelles Vakuum- oder Überdruckausgleichssystem.
  • Hohe Stabilität, Beständigkeit und Reinheit
  • Mit einer Flammensperre im Hals des Behälters
  • Kennzeichnungen nach GefStaff und BGV A8
  • Äußere Füllstandsanzeige aus hochbeständigem PFA