BATTERY station M Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür. Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN E 1 * 1 ST
Lieferant: DUPERTHAL
BATTERY station M Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür. Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN E 1 * 1 ST