MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsaure), wasserfrei ≥99%, hochrein geeignet für Pufferlösungen

Lieferant: VWR Chemicals

E183-100GEA 210 EUR
E183-100G E183-250G E183-500G
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsaure), wasserfrei ≥99%, hochrein geeignet für Pufferlösungen
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Schmelzpunkt: 316 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@290nm (20%, Wasser) (w/w) < 0,05
Schwermetalle ≤ 10 ppm
pKa (20°C) 5,9 - 6,3
Reinheit ≥ 99%
Löslichkeit (10%, Wasser) Entspricht
Wasser (KF) ≤ 1%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR