Polypropylenglycol, M.W. 2,000, Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Polypropylenoxid, Polyoxypropylen

E278-500GEA 128 EUR
E278-500G
Polypropylenglycol, M.W. 2,000, Ultrareine Qualität
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Dichte: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112,8 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Acid Value < 1
APHA < 40
Moisture (KF) < 0,15 %
Viscosität (@100° F) 150 cS - 175 cS

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR