Phenol verflüssigt ≥89,0%, Bioreagenzien

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

E357-500MLEA 194 EUR
E357-500ML
Phenol verflüssigt ≥89,0%, Bioreagenzien
Phenol verflüssigt

Manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal quality.

Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Schmelzpunkt: 40°C-42°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Destillierbereich ≥ 182,5° C
Nichtflüchtige Rückstände ≥ 0,05 %
Purity (%) 89.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR