Ethidiumbromid 0,625 mg/l aqueous solution, Biotechnology Grade
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
Ethidiumbromid in 0,625 mg/ml Tropfflasche. Ein Tropfen in 50 ml flüssiger Agarose oder Puffer verdünnt ergibt eine Endkonzentration von 0,5 μg/ml. In einer Konzentration von 0,5 μg/ml ist Ethidiumbromid zweckmäßig in Agarose- oder Acrylamidgelen für die Bandenfeststellung. Es ermöglicht die Detektion von Nukleinsäure in Mengen von lediglich 10 ng. In höheren Konzentrationen (0,5 - 1,0 μg/ml) kann es bei der Aufreinigung von DNA in einem Caesiumchlorid-Gradienten verwendet werden.
- Used to detect as little as 10 ng of nucleic acid
- Dropper bottles are shatter-resistant and light-proof
- No additional hazardous shipping costs are applied to ethidium bromide dropper bottles
At a concentration of 0,5 μg/ml, ethidium bromide is useful in agarose or acrylamide gels for band detection.
At higher concentrations (0,5 to 1,0 μg/ml), it may be used to facilitate purification of DNA in a caesium chloride gradient.
One drop diluted into 50 ml of molten agarose or buffer yields a final concentration of 0,5 μg/ml.
Verpackung: In 0,625 mg/ml dropper bottles.
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ Molecular Weight: 394.31 g/mol Siedepunkt: 72 |
MDL:
MFCD00011724 CAS-Nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 Merck Index: 13,04751 |
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@ Lambda Max | 0,68 - 0,74 |
DNase | none detected |
Lambda Max (8ml/100ml Wasser) | 478 - 482 nm |
RNase | none detected |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...