MOPS-Na ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
E413-250GEA 250 EUR
E413-250G
MOPS-Na ≥99%, hochrein
MOPS-Na
Ein Zwitterion-Puffer als Laufpuffer für denaturierende Agarose-Gel-Elektrophorese von RNA gebraucht.
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Schmelzpunkt: 277 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=592bf96dbd9d84a5cd59099f076b904e99fa9224&vid=4563159fb0e9c619e758df27048bc6d5b8170d3c&prid=web&clid=SAPDAM