Guanidiniumchlorid ≥98,5%, technische Qualität niedriger Veraschungsrückstand
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Carbamidin Hydrochlorid, Guanidin-Chlorid, Guanidinhydrochlorid, Aminomethanamidin Hydrochlorid, Aminomethansäureamidiniumchlorid
E424-500GEA 211 EUR
E424-500G
Guanidiniumchlorid ≥98,5%, technische Qualität niedriger Veraschungsrückstand
Guanidiniumchlorid
Denaturant that does not contain anti-caking agent.
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95.53 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium Chlorid < 0,5%
Asche < 0,4 %
Feuchtigkeit (KF) < 0,3 %
Reinheit > 98,5 %