TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer), ultrapure
Lieferant: VWR Chemicals
E442-500MLEA
36.1
EUR
E442-500ML
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer), ultrapure
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
pH (1:10) at 25 °C: 8,20 to 8,40