TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer), ultrapure
Lieferant: VWR Chemicals
E442-500MLEA 36.1 EUR
E442-500ML
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer), ultrapure
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
pH (1:10) at 25 °C: 8,20 to 8,40