Wasser für die Biotechnologie nukleasefrei, gefiltert mit 0,2 µm-Filter
Lieferant: VWR Chemicals
Filtriert über 0,2 µm-Filter
E476-500MLEA 58.8 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Wasser für die Biotechnologie nukleasefrei, gefiltert mit 0,2 µm-Filter
Wasser
Hergestellt mit Hilfe von Diethylpyrocarbonat (DEPC) um die Entfernung von Nuklease-Verunreinigungen sicher zu stellen. Steril. Für Nukleinsäureapplikationen.
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterilität entspricht