Wasser Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
Filter 0,2 um
E476-500MLEA 58.8 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Wasser Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Wasser
Hergestellt mit Hilfe von Diethylpyrocarbonat (DEPC) um die Entfernung von Nuklease-Verunreinigungen sicher zu stellen. Steril. Für Nukleinsäureapplikationen.
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterilität entspricht