Wasser für die Biotechnologie nukleasefrei, gefiltert mit 0,2 µm-Filter
Lieferant: VWR Chemicals
Filtriert über 0,2 µm-Filter
E476-500MLEA
58.8
EUR
E476-500ML
E476-1L
E476-100ML
Wasser für die Biotechnologie nukleasefrei, gefiltert mit 0,2 µm-Filter
Wasser
Hergestellt mit Hilfe von Diethylpyrocarbonat (DEPC) um die Entfernung von Nuklease-Verunreinigungen sicher zu stellen. Steril. Für Nukleinsäureapplikationen.
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
DNase | NONE |
Protease | NONE |
RNase | NONE |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...