Phosphate buffered saline (PBS) 1X, für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
E504-500MLEA 55 EUR
E504-500ML
Phosphate buffered saline (PBS) 1X, für die Biotechnologie
Puffer Gewebekultur-Puffer
137 mM Natriumchlorid, 2,7 mM Kaliumchlorid und 12 mM Phosphatpuffer.
  • Steril
  • pH 7,4