Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 50% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dextran sulphate sodium from Dextran
E516-100MLEA 276 EUR
E516-100ML
Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 50% für die Biotechnologie
Dextran sulphate sodium salt
Findet Einsatz in der Detektion von DNA oder RNA in Nukleinsäure-Hybridisierungs-Verfahren. Es entfernt effizient Sonden aus Lösung, erhöht die Annealing-Rate.
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
MDL: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae52589f20d0da38bdceca63c873f7fba4580dd4&vid=bf56737a35089faf2295e8fcb2d8a1ea654b245a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddbddce328004684d12a8dc9f1b65d847c433847&vid=f9e15aedab27c83fb2129e9d24b773e8c42b2a7c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
APHA (1:10) Tan to yellow haze-free liquid
DNasen Keine nachgewiesen
RNasen Keine nachgewiesen