Natriumacetat Pufferlösung pH 5,2 (3 mol/L), DEPC behandelt,
Lieferant: VWR Chemicals
E521-100MLEA
145
EUR
E521-100ML
Natriumacetat Pufferlösung pH 5,2 (3 mol/L), DEPC behandelt,
Puffer
Klonpuffer
mit Diethylpyrocarbonat (DEPC).
DNase-frei
- RNase-frei