MOPS 10X Puffer für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
E526-500MLEA 213 EUR
E526-500ML
MOPS 10X Puffer für die Biotechnologie
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
MOPS ist ein zwitterionischer Puffer, der als Laufpuffer für die Denaturierung der Agarosegel-Elektrophorese von RNA verwendet wird. Mit einem Pufferbereich von 6,5 bis 7,9 funktioniert MOPS hervorragend mit Formaldehydgelen mit einer Konzentration von 20 mM.
  • Optimiert für Agarosegel-Elektrophorese von RNA
  • Ideal zur Verwendung mit RNA-Formaldehydgelen