Sodium chloride 5 mol/l (5 N) in aqueous solution for biotechnology
Lieferant: VWR Chemicals
E529-500MLEA
66.6
EUR
E529-500ML
Sodium chloride 5 mol/l (5 N) in aqueous solution for biotechnology
Natriumchlorid
Gängige Quelle von Salzen für die Medienvermehrung vieler Organismen.
Formel:
NaCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Leitfähigkeit (1%, Wasser) | 5.000 - 7.000 µmhos |
Identifikation | BESTANDEN |
pH bei 25 °C | 5,0 - 9,0 |