D(+)-Glucose 40% (w/v) in wässriger Lösung, Ultrareine Qualität für die Biochemie

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Dextrose, Traubenzucker

E701-100MLEA 145 EUR
E701-100ML
D(+)-Glucose 40% (w/v) in wässriger Lösung, Ultrareine Qualität für die Biochemie
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Klare bis hellgelbe Flüssigkeit
Glukose 35 - 40 %
Sterilität Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR