VWR® UltraPure, PBS and TBS wash buffers
Lieferant: VWR Chemicals
0788-2PKEA
382
EUR
0788-2PK
E703-1L
E703-500ML
J640-4L
VWR® UltraPure, PBS and TBS wash buffers
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
Die Waschpuffer sind ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Western-Blot und ELISA. Sie verhindern hohen Hintergrund durch effektives Entfernen nicht gebundener Reagenzien.