Entfärbebeutel
Lieferant: VWR Chemicals
E732-25EA 138 EUR
E732-25
Entfärbebeutel
Elektrophorese-Reagenzien Reagenzien zur Entfernung von Farbstoffen
Die Entfärbebeutel sind so konzipiert, dass sie Ethidiumbromid über Nacht sicher aus der Lösung entfernen. Jeder Beutel extrahiert bis zu 5 mg Ethidiumbromid aus der Lösung, wodurch das Forschungspersonal diesem toxischen Stoff nur minimal ausgesetzt wird. Die spezielle absorbierende Mischung bindet die Farbstoffmoleküle in einem praktischen Beutel.
  • Entfernt bis zu 5 mg Ethidiumbromid pro Beutel
  • Minimiert die Belastung durch toxische Substanzen
  • Einfachste Ethidiumbromid-Entfernung