di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥96%, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat

E742-100GEA 242 EUR
E742-100G
di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥96%, hochrein
di-Ammoniumoxalat Monohydrat

Ammonium oxalate chelates Cu cations.

Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity > 96%
Residue on Ignition < 0,05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR