Magnesiumsulfat, wasserfrei 99-100,5% USP
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
E797-2.5KGEA 551 EUR
E797-2.5KG
Magnesiumsulfat, wasserfrei 99-100,5% USP
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127 °C
Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,014%
Heavy Metals < 0,001 %
Iron < 0,002 %
Loss on Drying < 2 %
pH (5%, Wasser)@25°C 5 - 9,2
Purity (after ignition) 99 - 100,5 %
Selenium < 0,003 %