VWR® PCR DNA Marker
Lieferant: VWR Chemicals
E854-100RXNEA 237 EUR
E854-100RXN
VWR® PCR DNA Marker
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
PCR DNA Marker™ mit 8 Fragmenten von 50 bis 2.000 bp. Der Marker enthält Referenzbanden mit hoher Intensität, die sich ideal zur schnellen Größenbestimmung von PCR-Produkten und Restriktionsverdaus eignen. Einfach 10 μl PCR DNA Marker™ mit der erforderlichen Menge des Ladepuffers mischen und in das Well laden. Ausreichend für 100 Assays.
  • Marker mit hoher Auflösung; optimal für die Größenbestimmung von PCR-Fragmenten