Erythrosin B Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
C.I. 45430, Erythrosin 239
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E8886-25G
E8886-25GEA
90.9
EUR
E8886-25G
Erythrosin B Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Molecular Weight: 879.86 g/mol |
MDL:
MFCD00144257 CAS-Nummer: 16423-68-0 EINECS: 240-474-8 |