Starter Kit SK 6100, Miniature High Temperature Logger, EBI 11-T210, IF 300, Winlog.pro

Lieferant: EBRO
1250-6100
EBRO1250-6100EA 1495 EUR
EBRO1250-6100
Starter Kit SK 6100, Miniature High Temperature Logger, EBI 11-T210, IF 300, Winlog.pro
Datenlogger
Unser Datenlogger-Starterkit für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen bietet eine präzise Überwachung mit Miniatur-Hochtemperaturlogger, Auswertesoftware, Auslesestation und Sicherheitseinstellung gemäß 21 CFR Teil 11.

  • Großer Messbereich: –30 bis +140 °C
  • Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
  • Garantiert zuverlässige Messungen
  • Starrer, externer Temperatursensor: Ø 3 mm, 20 mm lang
  • Robuste Schutzklasse IP 68: wasserdicht und dampfdicht
  • Auswertungssoftware zur Datenanalyse und Berechnung
  • Vierfache Schnittstelle, passend für jeden EBI 11-Datenlogger

Der Logger ist bis zu 10 bar druckbeständig. Neben seiner Hardware verfügt er über eine benutzerfreundliche Auswertungssoftware für Datenanalyse und Berechnungen sowie eine vierfache Schnittstelle, die mit jedem EBI 11-Datenlogger kompatibel ist, um die Anforderungen Ihrer Anwendungen zu erfüllen. Er ist autoklavierbar.

Lieferumfang: Enthält 1× EBI 11-T210, IF 300, Winlog.pro.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR