Robuster Druckdatenlogger, EBI 11-P111
Lieferant: EBRO
1340-6296
EBRO1340-6296EA 4440 EUR
EBRO1340-6296
Robuster Druckdatenlogger, EBI 11-P111
Datenlogger
Der Druckdatenlogger EBI 11-P111 wurde mit besonderem Augenmerk auf die Anforderungen von Konservenfabriken entwickelt. Es ermöglicht eine präzise Pasteurisierungskontrolle in Dosen, Gläsern und Flaschen.
  • Luer-Lock-Anschluss
  • Robuste Schutzklasse IP 68: wasserdicht und dampfdicht
  • Kompakte Größe – passt in die meisten Flaschen
Mit einem erweiterten Messbereich (1 bis 10000 mbar) und einem hochwertigen Sensor passt er aufgrund seiner sehr geringen Größe problemlos in kleine Behälter oder zwischen dicht gepackte Artikel und gewährleistet so eine genaue Überwachung auch in beengten Umgebungen.
Das robuste IP 68-Gehäuse garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, während sein autoklavensicheres Design seine Anpassungsfähigkeit weiter unterstreicht und es ideal für eine zuverlässige Pasteurisierungskontrolle und Lebensmittelsicherheit macht, insbesondere bei kohlensäurehaltigen Getränken.
Standards: ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004, 2014/30/EU.