EBI 12-TP237, Datenlogger für Temperaturen und Druck für die Dampfsterilisation und zur Prozesskontrolle, ebro

Lieferant: EBRO
1340-6652 1340-6655 1340-6655-EX
EBRO1340-6652EA 5430 EUR
EBRO1340-6652 EBRO1340-6655 EBRO1340-6655-EX
EBI 12-TP237, Datenlogger für Temperaturen und Druck für die Dampfsterilisation und zur Prozesskontrolle, ebro
Datenlogger

Der EBI 12-TP231 ist ein kompakter Temperatur- und Druckdatenlogger, der für die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (WD) und WD-E-Systemen entwickelt wurde. Mit einer hohen Temperaturgenauigkeit von bis zu ±0,05 °C und Druckmessung von 1 bis 4.000 mbar bietet er eine zuverlässige Echtzeit-Datenübertragung für kritische Anwendungen.



  • Geeignet für Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

  • Temperaturbereich: 0 bis +150 °C
  • Druckbereich 1 bis 4.000 mbar
  • Hohe Präzision. bis zu 0,05 °C
  • Externe Sonde (Ø 1,95 mm)
  • Werkskalibrierzertifikat


Der für anspruchsvolle Umgebungen konzipierte Temperatur- und Druckdatenlogger EBI 12-TP231 gewährleistet eine genaue Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren und Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (WD, WD-E). Er arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 bis 150 °C und misst Drücke von 1 bis 4.000 mbar. Durch die Datenübertragung in Echtzeit bietet er eine sofortige Überwachungsrückmeldung. Das kompakte Design des Loggers mit einem externen starren axialen Temperaturfühler (Ø 1,95 mm) ermöglicht schnelle Reaktionszeiten und Präzision. Seine Speicherkapazität von 2 x 33.440 Messungen und das robuste Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP68 machen ihn ideal für anspruchsvolle Bedingungen.



Abmessungen (12-TP231/-TP231-EX/-TP234): Ø 48×24H mm
Kalibrierpunkte (12-TP231/-TP231-EX/-TP234): 0, 60 und 134 °C; 100 mbar und 3,100 mbar (bei +25 °C); 3,100 mbar (bei +134 °C).









Standards:

Zertifiziert gemäß ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004.



Bestellinformation:

Lieferumfang:

1x EBI 1× T23x, 1x Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.



Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR