Organic reference standard, colchicine, Ph.Eur., RS
Lieferant: EDQM
C2580000
EDQMC2580000EA 245 EUR
EDQMC2580000
Organic reference standard, colchicine, Ph.Eur., RS
Standards Organische Standards
  • In Monograph 0758
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Colchicine
Environmentally Preferable
CAS Nr. 64-86-8
Formel C₂₂H₂₅NO₆
Lagertemperatur Ambient