L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: EDQM
C3290000
EDQMC3290000EA
245
EUR
EDQMC3290000
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065606 CAS-Nummer: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |