4-Hydroxybenzoesäureethylester

Lieferant: EDQM

Synonyme: p-Hydroxybenzoesäureethylester, 4-Hydroxybenzoesäureethylester, Ethylparaben

E2425000
EDQME2425000EA 245 EUR
EDQME2425000
4-Hydroxybenzoesäureethylester
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002353
CAS-Nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR