Paracetamol

Lieferant: EDQM

Synonyme: 4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol

P0300000
EDQMP0300000EA 245 EUR
EDQMP0300000
Paracetamol
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR