Triethylcitrat
Lieferant: EDQM
T1986000
EDQMT1986000EA 245 EUR
EDQMT1986000
Triethylcitrat
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150 °C
MDL: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7