Natrium-L(+)-ascorbat
Lieferant: EDQM
Y0000039
EDQMY0000039EA 245 EUR
EDQMY0000039
Natrium-L(+)-ascorbat
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
Schmelzpunkt: 219 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM