Kits: Genetischer Fingerabdruck I: DNA-Identifizierung durch Restriktionsfragmentationsmuster, Ready-to-Load™
Lieferant: EDVOTEK
109 109-C
EDVO109EA 109 EUR
EDVO109 EDVO109-C
Kits: Genetischer Fingerabdruck I: DNA-Identifizierung durch Restriktionsfragmentationsmuster, Ready-to-Load™
Lehrmittel Forensik-Lehrmittel Forensische Kits
Die grundlegenden Konzepte des genetischen Fingerabdrucks werden anhand dieses Ready-to-Load™ Kits erläutert, DNA vom Tatort wird mit der DNA von Verdächtigen verglichen. Fingerabdruckmuster werden mittels Agarose-Gelelektrophorese separiert, und die Studenten erarbeiten, wer das Verbrechen begangen haben könnte.
  • Für sechs Laborgruppen
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, Mikropipetten (5 bis 50 µl anpassbar oder 40 µl festes Volumen) mit Spitzen, eine Weißlichtbox wird empfohlen.
Lieferumfang: Kit enthältMore Product Information