DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Lieferant: EDVOTEK
609
EDVO609EA
42.9
EUR
EDVO609
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Färbemittel
Elektrophorese-Färbemittel
Lösungen in diesem System sind im Hinblick auf die Verkürzung der zum Färben und Entfärben (von 3 l) erforderlichen Zeit optimiert.
- 10X Concentrate for 1,2 L
Concentrated liquid that, when diluted, can be used for both rapid and overnight staining of DNA fragments.