Urinanalyse mit Simuliertem Urin
Lieferant: EDVOTEK
Die Urinanalyse ist einer der ältesten medizinischen Diagnosetests und bis heute einer der am häufigsten verwendeten Tests.
Bei dieser Aktivität führen die Schüler eine Urinanalyse an vier verschiedenen Proben simulierten Urins durch. Mit einem standardmäßigen Urinanalyseteststreifen bestimmen die Schüler den pH-Wert der Proben und testen auf das Vorhandensein oder Fehlen von Glukose, Protein und Ketonen. Die Schüler analysieren dann die Testergebnisse, um eine mögliche Diagnose für jeden Patienten zu bestimmen. Das Kit enthält eine Bedienungsanleitung und genügend Material für 2 Schülergruppen.
Lieferumfang: Das Kit enthält 4 simulierte Urinproben, jeweils 40 ml: Patient A, Patient B, Patient C, Kontrolle, 8 Urinteststreifen, 8 Plastikbecher, 2 Farbkarten.