Schalldämpfer-Ersatzteilsatz für XDS35i-Pumpen
Lieferant: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
A50597801
EDWAA50597801EA 229 EUR
EDWAA50597801
Schalldämpfer-Ersatzteilsatz für XDS35i-Pumpen
Pumpen Vakuum-Messgeräte
Ersatzteilsätze umfassen Dichtungssätze, Überholungssätze, vorbeugende Wartungssätze und mehr. Nur Originalersatzteile garantieren eine bequeme Wartung, perfekte Passform und zuverlässige Leistung Ihrer Geräte nach der Wartung.
  • Getestet und qualifiziert, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und Folgeschäden und Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Immer für die Anwendung geeignet, für die die Pumpe qualifiziert ist
  • Bei ordnungsgemäßer Montage wird ein sicherer, zuverlässiger und langfristiger Betrieb der Pumpen garantiert
Von leichter Wartung bis hin zu umfassenden Überholungen sind diese Sätze eine effiziente, kostengünstige Lösung für Ihre Pumpenreparaturanforderungen.
Lieferumfang: Satz enthält: 1× Schalldämpfer-Filterelement Xds30; 1× Schalldämpfer, Schaumstoffsocke; 1× Sup-Inst., XDS-Elementersatzsatz, En.